Stampa…
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1-n-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [BMIM] [BF4]
PC53329-100G PC53329-25G
APOSPC53329-100GEA 187 EUR
APOSPC53329-100G APOSPC53329-25G
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Formula: C₈H₁₅BF₄N₂
Peso molecolare: 226,02 g/mol
Punto di fusione: –71 °C
Densità: 1,2077 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095449
CAS Number: 174501-65-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III