4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC53312-1G
PC53312-5G
APOSPC53312-1GEA
90.2
EUR
APOSPC53312-1G
APOSPC53312-5G
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile 97%
4-Bromo-3,5-difluorobenzonitrile
Formula:
C₇H₂BrF₂N Peso molecolare: 217,9983 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11845964 CAS Number: 123688-59-5 |