Stampa…
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
PC5325-25G PC5325-1G PC5325-5G
APOSPC5325-25GEA 640 EUR
APOSPC5325-25G APOSPC5325-1G APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formula: C₁₂H₂F₈
Peso molecolare: 298,14 g/mol
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000312
CAS Number: 3883-86-1
UN: 3152
ADR: 9,II