Stampa…
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 23.2 EUR
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formula: C₈H₇FO₃
Punto di fusione: 154…156 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09038282
CAS Number: 197507-22-5