Stampa…
(2,4-Difluorophenyl)acetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(2,4-Difluorophenyl)propan-2-one
PC53241-1G PC53241-250MG PC53241-5G
APOSPC53241-1GEA 166 EUR
APOSPC53241-1G APOSPC53241-250MG APOSPC53241-5G
(2,4-Difluorophenyl)acetone 97%
(2,4-Difluorophenyl)acetone
Formula: C₉H₈F₂O
Peso molecolare: 170,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258866
CAS Number: 274682-91-6