Stampa…
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 75.4 EUR
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formula: C₁₁H₁₆FO₃P
Punto di ebollizione: 150 °C/6mmHg
Densità: 1,1425 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795966
CAS Number: 63909-58-0