Stampa…
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
PC53221-1G PC53221-250MG
APOSPC53221-1GEA 290 EUR
APOSPC53221-1G APOSPC53221-250MG
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3-Amino-5-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₅FN₄
Peso molecolare: 152,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD15526909
CAS Number: 1034667-22-5