Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53215-100G PC53215-25G PC53215-5G
APOSPC53215-100GEA 209 EUR
APOSPC53215-100G APOSPC53215-25G APOSPC53215-5G
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrF₄O
Peso molecolare: 259,00 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657548
CAS Number: 168971-68-4