Stampa…
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5321-1G PC5321-5G PC5321-250MG
APOSPC5321-1GEA 332 EUR
APOSPC5321-1G APOSPC5321-5G APOSPC5321-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid 95+%
2-(Trifluoromethyl)-1,6-naphthyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₅F₃N₂O₂
Punto di fusione: 233…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00202962
CAS Number: 240408-97-3