Stampa…
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC53201-10G PC53201-1G PC53201-5G PC53201-25G
APOSPC53201-10GEA 419 EUR
APOSPC53201-10G APOSPC53201-1G APOSPC53201-5G APOSPC53201-25G
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂
Punto di ebollizione: 80…82 °C/9,75mmHg
Densità: 1,495 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82,2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110333
CAS Number: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III