Stampa…
Octafluoroadipic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5320-5G PC5320-250MG PC5320-1G
APOSPC5320-5GEA 79.9 EUR
APOSPC5320-5G APOSPC5320-250MG APOSPC5320-1G
Octafluoroadipic acid 97%
Octafluoroadipic acid
Formula: C₆H₂F₈O₄
Punto di ebollizione: 165 °C/1mmHg
Punto di fusione: 132…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066405
CAS Number: 336-08-3
EINECS: 206-407-1