Stampa…
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-amino-3-fluorobenzoate
PC53196-1G PC53196-5G
APOSPC53196-1GEA 78.6 EUR
APOSPC53196-1G APOSPC53196-5G
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Methyl-2-amino-3-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
Peso molecolare: 169,1530 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11870179
CAS Number: 144851-82-1