Stampa…
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
PC5317-1G PC5317-5G
APOSPC5317-1GEA 141 EUR
APOSPC5317-1G APOSPC5317-5G
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)piperazin-1-yl]ethanol
Formula: C₁₂H₁₆FN₃O₃
Peso molecolare: 269,28 g/mol
Punto di fusione: 84…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08692441
CAS Number: 942474-49-9