Stampa…
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, 3-(Trifluoromethyl)benzohydrazide
PC5311-10G PC5311-1G PC5311-5G
APOSPC5311-10GEA 164 EUR
APOSPC5311-10G APOSPC5311-1G APOSPC5311-5G
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formula: C₈H₇F₃N₂O
Peso molecolare: 204,1492 g/mol
Punto di fusione: 113…114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221476
CAS Number: 22227-25-4