Stampa…
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53108-1G PC53108-5G
APOSPC53108-1GEA 97.4 EUR
APOSPC53108-1G APOSPC53108-5G
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
5-Fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄FNO
Peso molecolare: 137,1100 g/mol
Punto di fusione: 121…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846513
CAS Number: 91407-41-9