1,3-Difluoro-2,4-dimethoxybenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈F₂O₂ Punto di ebollizione: 48…51 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09800643 CAS Number: 195136-69-7 |