Stampa…
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-bromo-4-(difluoromethoxy)-2-fluorobenzene
PC53076-1G PC53076-5G PC53076-10G
APOSPC53076-1GEA 263 EUR
APOSPC53076-1G APOSPC53076-5G APOSPC53076-10G
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
1-Bromo-4-difluoromethoxy-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₄BrF₃O
Peso molecolare: 241,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18390897
CAS Number: 1242258-38-3