Stampa…
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
PC53040-10G PC53040-5G
APOSPC53040-10GEA 157 EUR
APOSPC53040-10G APOSPC53040-5G
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid 97%
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
Formula: C₅H₇F₃O₂
Punto di ebollizione: 76…77 °C
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445819
CAS Number: 889940-13-0