Stampa…
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4-Difluoropiperidine HCl
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 109 EUR
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClF₂N
Peso molecolare: 157,59 g/mol
Punto di fusione: 173…177 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095381
CAS Number: 144230-52-4