(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC53035-5G
PC53035-25G
PC53035-1G
APOSPC53035-5GEA
109
EUR
APOSPC53035-5G
APOSPC53035-25G
APOSPC53035-1G
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane 97%
(Bromodifluoromethyl)trimethylsilane
Formula:
C₄H₉BrF₂Si Punto di ebollizione: 112 °C Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 45 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD18641931 CAS Number: 115262-01-6 UN: 1993 ADR: 3,III |