Stampa…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53021-1G PC53021-5G PC53021-10G PC53021-25G
APOSPC53021-1GEA 42.3 EUR
APOSPC53021-1G APOSPC53021-5G APOSPC53021-10G APOSPC53021-25G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₃BrClFO
Peso molecolare: 237,4500 g/mol
Punto di fusione: 92…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111905
CAS Number: 886615-30-1