Stampa…
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53020-1G PC53020-25G PC53020-5G
APOSPC53020-1GEA 244 EUR
APOSPC53020-1G APOSPC53020-25G APOSPC53020-5G
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
2-(4-Cyanophenyl)-3'-trifluoromethylacetophenone
Formula: C₁₆H₁₀F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02260754
CAS Number: 146653-56-7