Stampa…
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (3-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC5302-25G PC5302-5G
APOSPC5302-25GEA 168 EUR
APOSPC5302-25G APOSPC5302-5G
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
3-Chloro-2-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₆H₇Cl₂FN₂
Peso molecolare: 197,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094280
CAS Number: 517920-75-1