Stampa…
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
PC53010-5G PC53010-1G
APOSPC53010-5GEA 364 EUR
APOSPC53010-5G APOSPC53010-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 95%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₈H₄F₄O₃
Peso molecolare: 224,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16652439
CAS Number: 1073477-22-1