Stampa…
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530056-1G PC530056-500MG
APOSPC530056-1GEA 438 EUR
APOSPC530056-1G APOSPC530056-500MG
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine 97%
N-Methyl-N-[2-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Formula: C₉H₁₀F₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02689994
CAS Number: 296276-41-0