Acido 4-cloro-2,6-difluorobenzoico 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃ClF₂O₂ Punto di fusione: 182…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06203570 CAS Number: 196194-58-8 |