Stampa…
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530028-1G PC530028-500MG PC530028-5G
APOSPC530028-1GEA 328 EUR
APOSPC530028-1G APOSPC530028-500MG APOSPC530028-5G
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride 97%
4-(4-Fluorophenoxy)piperidine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₅ClFNO
Peso molecolare: 231,690 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115015
CAS Number: 3202-34-4