1-(4-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₅FO₂ Peso molecolare: 222.2554 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00800627 CAS Number: 214263-00-0 |