Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530022-10G PC530022-1G PC530022-5G
APOSPC530022-10GEA 700 EUR
APOSPC530022-10G APOSPC530022-1G APOSPC530022-5G
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(3-Fluorophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃FO₂
Peso molecolare: 208,2288 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800624
CAS Number: 214262-97-2