1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530021-1G
PC530021-5G
APOSPC530021-1GEA
140
EUR
APOSPC530021-1G
APOSPC530021-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉F₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07374444 CAS Number: 104173-41-3 |