1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-carboxycyclopropane, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
PC530020-1G
PC530020-250MG
APOSPC530020-1GEA
288
EUR
APOSPC530020-1G
APOSPC530020-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₉F₃O₂ Peso molecolare: 230,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07374440 CAS Number: 886366-13-8 |