Stampa…
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(4-Fluorophenyl)oxane-4-carboxylic acid
PC530018-1G PC530018-250MG
APOSPC530018-1GEA 536 EUR
APOSPC530018-1G APOSPC530018-250MG
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid 97%
4-(4-Fluorophenyl)tetrahydro-pyran-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₃FO₃
Peso molecolare: 224,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08144103
CAS Number: 473706-11-5