2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530017-1G
PC530017-500MG
APOSPC530017-1GEA
394
EUR
APOSPC530017-1G
APOSPC530017-500MG
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid 97%
2',4'-Difluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formula:
C₁₃H₈F₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
656304-77-7 |