Stampa…
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530011-1G PC530011-500MG PC530011-5G
APOSPC530011-1GEA 348 EUR
APOSPC530011-1G APOSPC530011-500MG APOSPC530011-5G
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₁₄H₁₈FNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427919
CAS Number: 479064-88-5