H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC530000-1G
PC530000-5G
APOSPC530000-1GEA
111
EUR
APOSPC530000-1G
APOSPC530000-5G
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH 97%
H-D-Phe(3,5-DiF)-OH
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631988 CAS Number: 266360-63-8 |