Stampa…
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC53000-1G PC53000-25G PC53000-5G
APOSPC53000-1GEA 17.6 EUR
APOSPC53000-1G APOSPC53000-25G APOSPC53000-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃BrFNO₄
Peso molecolare: 264,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08702773
CAS Number: 1020717-99-0