Stampa…
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
PC52999-10G PC52999-1G PC52999-5G
APOSPC52999-10GEA 553 EUR
APOSPC52999-10G APOSPC52999-1G APOSPC52999-5G
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-5-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₄FIN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800813
CAS Number: 1000577-82-1