Stampa…
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC5298-100G PC5298-25G PC5298-5G
APOSPC5298-100GEA 123 EUR
APOSPC5298-100G APOSPC5298-25G APOSPC5298-5G
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid 97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Formula: C₈H₄F₃NO₄
Peso molecolare: 235,12 g/mol
Punto di fusione: 127…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024509
CAS Number: 328-80-3