Stampa…
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5296-1G PC5296-5G
APOSPC5296-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5296-1G APOSPC5296-5G
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-3'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₃
Punto di fusione: 123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017994
CAS Number: 393-12-4
UN: 3261
ADR: 8,III