Stampa…
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5294-10G PC5294-1G PC5294-5G PC5294-25G PC5294-50G PC5294-100G
APOSPC5294-10GEA 65.4 EUR
APOSPC5294-10G APOSPC5294-1G APOSPC5294-5G APOSPC5294-25G APOSPC5294-50G APOSPC5294-100G
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide 97%
4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₃
Peso molecolare: 248.16 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052846
CAS Number: 395-68-6