Stampa…
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5292-25G PC5292-5G PC5292-100G
APOSPC5292-25GEA 43.7 EUR
APOSPC5292-25G APOSPC5292-5G APOSPC5292-100G
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃
Peso molecolare: 222,12 g/mol
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042326
CAS Number: 2267-23-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III