Stampa…
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5291-1G PC5291-5G
APOSPC5291-1GEA 17.6 EUR
APOSPC5291-1G APOSPC5291-5G
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide 98%
2'-Nitro-4'-(trifluoromethoxy)acetanilide
Formula: C₉H₇F₃N₂O₄
Punto di fusione: 94…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052324
CAS Number: 787-57-5