Stampa…
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5290G-1G PC5290G-5G
APOSPC5290G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5290G-1G APOSPC5290G-5G
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline 97%
6-Nitro-2,3,4-trifluoroaniline
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174089
CAS Number: 148416-38-0