Stampa…
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5289-500MG PC5289-5G
APOSPC5289-500MGEA 14.7 EUR
APOSPC5289-500MG APOSPC5289-5G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄ClF₃O
Peso molecolare: 208,57 g/mol
Punto di fusione: 37…43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792414
CAS Number: 93118-03-7