Stampa…
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC5286-5G PC5286-1G
APOSPC5286-5GEA 126 EUR
APOSPC5286-5G APOSPC5286-1G
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide 98%
2-Chloro-3,6-difluorobenzamide
Formula: C₇H₄ClF₂NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631444
CAS Number: 261762-40-7