Stampa…
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Diaminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 3-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
PC5279-1G PC5279-5G PC5279-25G
APOSPC5279-1GEA 102 EUR
APOSPC5279-1G APOSPC5279-5G APOSPC5279-25G
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene 97%
α,α,α-Trifluoro-2,3-diaminotoluene
Formula: C₇H₇F₃N₂
Peso molecolare: 176,14 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C/14mmHg
Punto di fusione: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08532495
CAS Number: 360-60-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III