Stampa…
Nitrosium hexafluoroantimonate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 473 EUR
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Nitrosium hexafluoroantimonate 98%
Nitrosium hexafluoroantimonate
Formula: F₆NOSb
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00042550
CAS Number: 16941-06-3
UN: 1759
ADR: 8,II