2-Nitro-6-(trifluoromethyl)aniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Amino-3-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₅F₃N₂O₂ Punto di fusione: 48…52 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08532494 CAS Number: 24821-17-8 |