Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 48.1 EUR
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,02 g/mol
Punto di fusione: 143…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08532493
CAS Number: 177420-63-2