Stampa…
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃N
Peso molecolare: 147,1 g/mol
Punto di ebollizione: 139…141 °C/754mmHg
Densità: 1,275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183562
CAS Number: 368-48-9
UN: 1993
ADR: 3,III